Learn More
Thermo Scientific™ Vieles e insertos inertes Chromacol™ GOLD-Grade
Ensure sample security and integrity with inert vials that have the highest recovery rates, an ultra-low pH shift, and lowest alkali content.
Marca:  Thermo Scientific™ 02-FISVG
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12631505
  • 550.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío
04-09-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 2 ml, 12 x 32 mm
  • Viales de vidrio desactivados, tratados con silanización NSC.
  • Con revestimiento en toda la superficie de reactivo silanol de alta resistencia y no contaminante.
  • Desactiva los puntos de silanol activos del vidrio para evitar la pérdida de elementos.
  • Excelente para el uso con muestras biológicas y dependientes del pH.
  • Vidrio transparente borosilicatado con coeficiente de dilatación 33 de calidad superior (Tipo I, Clase A) o vidrio ámbar tipo 51A.
  • Fondo plano uniforme para seguridad con insertos.
  • Viales I-D™ con etiqueta de escritura y marcas de graduación 0,5; 1,0 y 1,5 ml
Especificaciones
Especificaciones
9mm
32mm
500
< 2μL
12mm
0,2 ml
0.2mL Wide Opening Screw Thread Vial, Insert Vial, Fused Insert-GOLD Grade Glass, Clear
Screw Thread Vial
claro
vidrio