Learn More
Beta-carbolina, 98 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 129265000
Detalles adicionales : CAS : 244-63-3 Peso : 0.05050kg
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 500mg |
244-63-3 | |
168.2 | |
9h-pyrido 3,4-b indole, norharman, norharmane, beta-carboline, carbazoline, 2,9-diazafluorene, 9h-beta-carboline, 2-azacarbazole, .beta.-carboline | |
CHEBI:109895 | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=NC=C3 |
C11H8N2 | |
AIFRHYZBTHREPW-UHFFFAOYSA-N | |
64961 | |
9H-pirido[3,4-b]indol |
Especificaciones
Norharman | |
Frasco de vidrio | |
199.0°C to 201.0°C | |
244-63-3 | |
100.0 | |
C11H8N2 | |
9h-pyrido 3,4-b indole, norharman, norharmane, beta-carboline, carbazoline, 2,9-diazafluorene, 9h-beta-carboline, 2-azacarbazole, .beta.-carboline | |
AIFRHYZBTHREPW-UHFFFAOYSA-N | |
9H-pirido[3,4-b]indol | |
64961 | |
168.2 | |
98% |
Authentic | |
Blanco a amarillo | |
500mg | |
97.5 | |
97.5% min. (Tertiary base) | |
23, II, 224 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=NC=C3 | |
168.2 | |
CHEBI:109895 | |
Polvo |