Learn More
Uvex™ 9790 Linterna de cabeza LED
Incluye dos reflectores independientes para la iluminación de distancia y de área, con protección completa contra el polvo y el agua (IP 67)
Marca:  Uvex™ 9790062
Detalles adicionales : Peso : 0.29000kg
Código de producto. 17240392
  • 237.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Dos reflectores independientes para la iluminación de distancia y de área
  • Diseño compacto, desarrollado para el sistema de visera Uvex™
  • Encaja en la ranura frontal de los cascos de seguridad antiestáticos Pheos, Pheos Alpine y 9780
  • Cuatro modos de funcionamiento diferentes entre los que elegir
  • Clase de protección IP 67: estanco al polvo y resistente al agua
  • Alimentado con una batería de iones de litio de 1,7 Ah
  • El flujo luminoso oscila entre 55 y 115 lúmenes
  • La luz puede durar hasta 25 horas
  • Se puede utilizar a temperaturas de -20 °C a 60 °C.
  • Incluye un adaptador de carga
Especificaciones
Especificaciones
25 h
Cascos de seguridad antiestáticos Uvex™ Pheos, Pheos Alpine y 9780
9790
IP 67
Iones de litio
Adaptador de carga
Linterna de cabeza