Learn More
Uvex™ 9760 Replacement Suspension Harnesses
Replacement suspension harnesses are compatible with a variety of Pheos Safety Helmets.
14.25€
Especificaciones
Color Negro
Incluye Ajustadores de tamaño giratorios, banda de sudor de cuero PU
Tipo de producto Arnés de suspensión
Peso (métrico) 30 g
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
17299061
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
9760011
Cascos de seguridad Pheos Alpine
14.25€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17209071
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
9760012
Cascos de seguridad Pheos E-WR
14.25€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For use with Uvex™ Pheos Safety Helmets
Especificaciones
Especificaciones
Negro
Ajustadores de tamaño giratorios, banda de sudor de cuero PU
Arnés de suspensión
30 g