Learn More
Eppendorf™ 96-Well twin.tec™ Skirted PCR Plates
1650.00€ - 2600.00€
Especificaciones
Los recipientes | Sí |
---|---|
Formato | Estándar |
Método de detección | Análisis cuantitativo de proteínas |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Material | Policarbonato |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10714977
|
Eppendorf™
0030128770 |
Transparente |
1650.00€
paquete de 300 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10360485
|
Eppendorf™
0030128990 |
Amarillo, Transparente |
2600.00€
paquete de 300 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Sí | |
Análisis cuantitativo de proteínas | |
Policarbonato | |
Sí | |
121 °C |
Estándar | |
8 x 12 | |
96 | |
Para técnicas de PCR |