Learn More
Eppendorf™ Placa de pocillos profundos LoBind para proteínas de 96 pocillos
Combinan un nuevo diseño de pocillos con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación. La geometría de los pocillos de las placas de pocillos profundos de proteínas LoBind de 96 pocillos Eppendorf™ permite el pipeteo a alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una alta velocidad de centrifugación, lo cual acelera sus procesos de trabajo manuales y automatizados.
365.00€ - 2140.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
N.° de pocillos | 96 |
Sin ADNasa | Sí |
Código de producto | Marca | Volumen del pocillo (métrico) | Color | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen del pocillo (métrico) | Color | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10367133
|
Eppendorf™
0030508106 |
500 μl | Blanco | 120 Plates (10 Bags x 12 Plates) |
2140.00€
paquete de 120 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10574073
|
Eppendorf™
0030504119 |
500 μl | Amarillo | 40 Plates (5 Bags x 8 Plates) |
795.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11518643
|
Eppendorf™
0030504305 |
2000 μl | Blanco | 20 Plates (5 Bags x 4 Plates) |
430.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10664473
|
Eppendorf™
0030504100 |
500 μL | White | 40 Plates (5 Bags x 8 Plates) |
795.00€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10115602
|
Eppendorf™
0030504216 |
1000 μL | Amarillo | 20 Plates (5 Bags x 4 Plates) |
365.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
- Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
- Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
- Alta resistencia a productos químicos
- G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
- LoBind: libre de revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
- Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
- Proteína de LoBind: mínima pérdida de proteínas (menos de 3 % de BSA 1 μg/ml)
- ADN de LoBind: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (sal elevada, fragmentos de ADN cortos)
- Esterilizable en autoclave
- Disponibles opcionalmente con código de barras
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
96 | |
Sí |