Learn More
Greiner Bio-One 96-well Polystyrene Flat Bottom Strip Plates, 1 x 8 strips
Treated specifically to increase protein binding. Greiner Bio-One 96 Well Polystyrene Flat Bottom Strip Plates, 1 x 8 strips are suitable for optical measurements.
1450.00€ - 1945.00€
Especificaciones
Formato | Placa de tiras |
---|---|
Material | Poliestireno |
Volumen de trabajo (métrico) | De 20 a 350 μl |
Esterilidad | No estéril |
Volumen total del pocillo (métrico) | 388 μl |
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10105111
|
Greiner Bio-One
762070 |
Microlon 200 | Mediciones de transmisión |
1595.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10073221
|
Greiner Bio-One
762071 |
Microlon 600 | Mediciones de transmisión |
1655.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10770175
|
Greiner Bio-One
762074 |
LUMIRAC 600 | Mediciones de luminiscencia |
1945.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10630973
|
Greiner Bio-One
762075 |
LUMIRAC 200 | Mediciones de luminiscencia |
1450.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10080282
|
Greiner Bio-One
762076 |
FLUOTRAC 200 | Mediciones de fluorescencia |
1560.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10274322
|
Greiner Bio-One
762077 |
FLUOTRAC 600 | Mediciones de fluorescencia |
1930.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic
- Light beam not deflected by well profile
- Flat Bottom
- Polystyrene
Especificaciones
Placa de tiras | |
De 20 a 350 μl | |
388 μl | |
Sí | |
5 | |
White |
Poliestireno | |
No estéril | |
Plano | |
100 | |
Sí | |
De -20 °C a +60 °C |