Learn More
Greiner Bio-One 96-well Polystyrene Flat Bottom Strip Plates, 1 x 8 strips
Treated specifically to increase protein binding. Greiner Bio-One 96 Well Polystyrene Flat Bottom Strip Plates, 1 x 8 strips are suitable for optical measurements.
Marca: Greiner Bio-One 762075
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenas
- Haz de luz no desviado por perfil de pozo
- Fondo plano
- Poliestireno
Especificaciones
Placa de tiras | |
Adherencia media | |
96 | |
No estéril | |
388 μl | |
Sí | |
100 | |
Sí | |
De -20 °C a +60 °C |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
De 20 a 350 μl | |
LUMIRAC 200 | |
Plano | |
Mediciones de luminiscencia | |
5 | |
White | |
Transparente |