Learn More
Fisherbrand™ Placa de 96 pocillos, PP, pocillo en forma de U, no estéril, prueba de cromatografía
Para aplicaciones complejas de UHPLC, LC y GC.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.25300kg
Código de producto. 11828981
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • 96 pocillos
  • PP
  • Pocillos en forma de U
  • 1200 μl
  • Las placas cumplen los estándares ANSI y SBS
  • Diferentes opciones de sellado
  • Válido para cromatografía
  • Sin filtrado debido a material de alta calidad
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Polipropileno
No estéril
U
8 x 12
96
1200 μl
40 mm