Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de 96 pocillos
Fabricadas sin tratamiento en la superficie para crear una baja unión biomolecular para aplicaciones de cribaje bioquímico sensibles. Las microplacas de ensayo de 96 pocillos sin tratamiento Greiner Bio One™ están disponibles en poliestireno o polipropileno con una gama de diseños de pocillo.
120.00€ - 425.00€
Especificaciones
Código de barras | alfanumérico |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN ISO 9001 |
Formato | Estándar |
Tapa | Sin tapa |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Código de producto | Marca | Volumen total del pocillo (métrico) | Material | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen total del pocillo (métrico) | Material | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10242711
|
Greiner Bio-One
651101 |
234 μl | Poliestireno | V |
140.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10008800
|
Greiner Bio-One
650101 |
323 μl | Poliestireno | U |
120.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10252711
|
Greiner Bio-One
655101 |
382 μl | Poliestireno | Plano |
151.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10123261
|
Greiner Bio-One
650201 |
355 μl | Polipropileno | U |
425.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Dimensiones compatibles con sistemas automatizados
- Pueden trazarse hasta la producción gracias a un sistema de número de lote definido
- Libre de endotoxinas detectables (0.003 EU/ml) y probarse regularmente mediante una prueba LAL (ensayo de lisado del amebocito del Limulus) turbidimétrica cinética aprobada por la FDA
- Fabricadas con materias primas probadas para lixiviados
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenas
- Fabricadas bajo las directrices ISO DIN 9001
- Modelos con diseño de chimenea que permiten que cada pocillo se mantenga en su posición, lo que evita el riesgo de contaminación cruzada
Especificaciones
alfanumérico | |
Estándar | |
8 x 12 | |
96 | |
Sin tratar | |
100/caja |
DIN ISO 9001 | |
Sin tapa | |
Transparente | |
No estéril | |
Sí |