Learn More
Greiner Bio-One 96-well Chimney designed Round (U) Bottom Microplates
For high-throughput screening in cell based test systems.
Marca: Greiner Bio-One 650207
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Apirógenos
- Diseño de pozo cónico con fondo plano
- Garantiza un pipeteo preciso
- Reduce el volumen muerto del pozo
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Evita la absorción
Especificaciones
Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos | |
8 x 12 | |
Blanco | |
96 | |
No estéril | |
U | |
100 | |
100/caja | |
128 x 85 x 15 mm |
Estándar | |
No esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
De 50 a 300 μl | |
355 μl | |
Rotor de cestillos basculantes de 4800 × g | |
10 | |
De -196 °C a +121 °C |