Learn More
Applied Biosystems™ 3730xl DNA Analyzer 96-Capillary Array, 36 cm
Shop All Applied Biosystems ProductsDescription
Includes
Each array contains 96 capillaries (36cm in length) for use with the Applied Biosystems 3730xl DNA analyzer.
Used for sequencing, microsatellite, SNP genotyping, and fragment analysis runs.
Informations sur la commande
Each
Spécification
Spécification
| For Use With (Application) | Sequencing |
| Software Type | Fragment Analysis |
| Quantity | 1 array |
| For Use With (Equipment) | 3730xl DNA Analyzer |
| Length (Metric) | 36 cm (Capillary) |
| Number of Capillaries | 96 Capillaries |
| Product Type | Capillary Array |
| Capillary Length | 36 cm |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Content And Storage | Each array contains 96 capillaries (36 cm in length) for use with the Applied Biosystems 3730xl DNA Analyzer. We guarantee the performance of the 3730 Capillary arrays up to 300 runs and within 1 year of purchase. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?