Learn More
Uvex 95284 Low Tune-Up Insole For Uvex 1 Sport - Width 11
Tune-Up antistatic insole for reducing fatigue and supporting arch
21.80€
Especificaciones
Color Azul, Negro
Para utilizar con (equipo) Uvex 1 Sport
Material Microvelour
Desechables No
Sexo Unisex
Ver más especificaciones
Productos 18
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17258051
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528435
35
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17268051
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528436
36
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17278051
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528437
37
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17288051
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528438
38
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17298051
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528439
39
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17208061
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528440
40
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17218061
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528441
41
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17228061
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Uvex
9528442
42
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17238061
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Uvex
9528443
43
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17248061
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Uvex
9528444
44
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17258061
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Uvex
9528445
45
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17268061
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Uvex
9528446
46
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17278061
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Uvex
9528447
47
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17288061
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Uvex
9528448
48
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17298061
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Uvex
9528449
49
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17208071
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Uvex
9528450
50
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17218071
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Uvex
9528451
51
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17228071
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Uvex
9528452
52
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uvex Tune-Up Comfortable Low Insole 95284
  • Antistatic insole concept for use in safety footwear
  • Designed to reduce fatigue by increasing wearer comfort and enhancing ergonomics by optimum support of arch of feet
  • Good cushioning
  • Relief of pressure marks
  • Non-irritating, comfortable surface structure
  • Breathable and absorbs moisture
  • Antibacterial
  • Antistatic
  • Useable for ESD-footwear
  • Uvex 1 Sport
  • Article No. 95284
  • Standard EN ISO 20345:2011
  • Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Especificaciones
Azul, Negro
Microvelour
Unisex
Uvex 1 Sport
No
Anchura estándar