Learn More
Uvex 95284 Low Tune-Up Insole For Uvex 1 Sport - Width 11
Tune-Up antistatic insole for reducing fatigue and supporting arch
Marca:  Uvex 9528449
Detalles adicionales : Peso : 0.16100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17298061
  • 21.80€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Suela baja cómoda Tune-Up Uvex 95284
  • Concepto de suela antiestática para su uso en calzado de seguridad
  • Diseñada para reducir la fatiga aumentando la comodidad del usuario y mejorando la ergonomía mediante un soporte óptimo del arco de los pies
  • Buena amortiguación
  • Alivio de las marcas de presión
  • Estructura de superficie cómoda y no irritante
  • Es transpirable y absorbe la humedad
  • Antibacteriana
  • Antiestático
  • Apta para calzado ESD
  • Uvex 1 Sport
  • N.º de artículo 95284
  • Norma EN ISO 20345:2011
  • Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Especificaciones
Negra, Azul
Microvelour
No
Anchura estándar
No
Uvex 1 Sport
49
Unisex