Learn More
Uvex 95281 Low Tune-Up Insole For Uvex 1 and 2 - Width 11
Tune-Up antistatic insole for reducing fatigue and supporting arch
21.80€
Especificaciones
Color Negro, Azul
Para utilizar con (equipo) Uvex 1 y 2
Material Microvelour
Desechables No
Sexo Unisex
Ver más especificaciones
Productos 18
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17218001
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528135
35
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17228001
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528136
36
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17238001
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528137
37
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17248001
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528138
38
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17258001
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528139
39
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17268001
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528140
40
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17278001
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528141
41
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17288001
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528142
42
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17298001
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528143
43
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17208011
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528144
44
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17218011
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528145
45
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17228011
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528146
46
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17238011
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528147
47
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17248011
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528148
48
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17258011
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528149
49
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17268011
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528150
50
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17278011
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528151
51
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17288011
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528152
52
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uvex Tune-Up Comfortable Low Insole 95281
  • Antistatic insole concept for use in safety footwear
  • Designed to reduce fatigue by increasing wearer comfort and enhancing ergonomics by optimum support of arch of feet
  • Good cushioning
  • Relief of pressure marks
  • Non-irritating, comfortable surface structure
  • Breathable and absorbs moisture
  • Antibacterial
  • Antistatic
  • Useable for ESD-footwear
  • Uvex 1, Uvex 2, Uvex 1 Duo, Uvex Xenova™ Light
  • Article No. 95281
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Especificaciones
Negro, Azul
Microvelour
Unisex
Uvex 1 y 2
No
Anchura estándar