missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ 9308 U-Sonic Reduced Ventilation Goggles

Catalog Number 17297321
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Lightweight, full vision goggles with compact geometry for compatibility with various types of PPE. An innovative ventilation system ensures good eye health.

  • Las gafas de protección ligeras de visión completa proporcionan alivio en lugar de tensión
  • Baja presión de contacto y distribución de presión homogénea para un confort duradero
  • La geometría compacta es compatible con varios tipos de EPI
  • El innovador sistema de ventilación garantiza una buena salud ocular
  • Las grandes lentes panorámicas son intercambiables
  • La tecnología de dos componentes ofrece un ajuste perfecto

Revestimiento Supravision Excellence

  • Interior: Antivaho
  • Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
  • Fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad

Revestimiento Supravision Extreme

  • Interior: Antivaho
  • Exterior: Resistentes a los arañazos
  • Ideal para áreas de trabajo con exposición durante tiempo prolongado a condensación y altos niveles de suciedad
Certificaciones/conformidad EN 166:2001, EN 170:2002
Tipo de lente Panorámicas
Color Gris, amarillo
Tinción de lente Transparente
Detalles de ventilación Ventilación reducida
Desechables No
Lens Material Policarbonato
Labeling W 166 34 B DIN 0196 CE - 2C-1.2 W 1 BKN CE
Mechanical Strength B (120 m/s)
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'