Learn More
Uvex™ 9308 U-Sonic Reduced Ventilation Goggles
15.67 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Descripción
- Las gafas de protección ligeras de visión completa proporcionan alivio en lugar de tensión
- Baja presión de contacto y distribución de presión homogénea para un confort duradero
- La geometría compacta es compatible con varios tipos de EPI
- El innovador sistema de ventilación garantiza una buena salud ocular
- Las grandes lentes panorámicas son intercambiables
- La tecnología de dos componentes ofrece un ajuste perfecto
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad
Revestimiento Supravision Extreme
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistentes a los arañazos
- Ideal para áreas de trabajo con exposición durante tiempo prolongado a condensación y altos niveles de suciedad
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Tipo de lente | Panorámicas |
Color | Negro, rojo |
Tinción de lente | Transparente |
Detalles de ventilación | Ventilación reducida |
Desechables | No |
Lens Material | Policarbonato |
Labeling | W 166 34 B DIN 0196 CE - 2C-1.2 W 1 BKN CE |
Mechanical Strength | B (120 m/s) |