Learn More
Uvex™ Gafas de seguridad cíbricas 9188
Las gafas Cybric ofrecen un amplio campo de visión y capacidades de ajuste individual para una protección y comodidad fiables.
Marca: Uvex™ 9188076
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Las gafas cuentan con un amplio campo de visión y capacidades de ajuste individual para una protección y comodidad fiables
- Certificado según la norma EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
- Brazos laterales Quattroflex con cuatro cojines de comodidad para garantizar un ajuste cómodo y sin presión alrededor del oído
- La inclinación de los brazos laterales se puede ajustar entre varios niveles, lo que permite adaptarlos individualmente a todas las formas faciales
- El revestimiento de zafiro Supravision es extremadamente resistente a productos químicos y a arañazos en ambos lados
- Protección UV 400 fiable
Especificaciones
EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 | |
Negro, naranja | |
Supravision Sapphire | |
UV 400 |
Gris | |
9188 Cíbrico | |
Policarbonato |