Learn More
Uvex™ Gafas de seguridad cíbricas 9188
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris
Transparente
Descripción
- Las gafas cuentan con un amplio campo de visión y capacidades de ajuste individual para una protección y comodidad fiables
- Certificado según la norma EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
- Brazos laterales Quattroflex con cuatro cojines de comodidad para garantizar un ajuste cómodo y sin presión alrededor del oído
- La inclinación de los brazos laterales se puede ajustar entre varios niveles, lo que permite adaptarlos individualmente a todas las formas faciales
- El revestimiento de zafiro Supravision es extremadamente resistente a productos químicos y a arañazos en ambos lados
- Protección UV 400 fiable
Especificaciones
Tipo de lente | Supravision Sapphire |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Tinción de lente | Transparente |
Color de marco | Negro, naranja |
Modelo | 9188 Cíbrico |
Lens Material | Policarbonato |
Protección UV | UV 400 |