Learn More
Uvex™ Gafas de soldar 9180 Futura
Catalog Number 15715893
Click to view available options
Gris
Gafas de soldar ligeras y de diseño ergonómico con un campo de visión muy grande y un ajuste excelente.Las gafas protectoras incorporan una nueva tecnología de filtro con una percepción perfecta del color y proporcionan protección para soldadura de nivel 6.
  • Gafas ergonómicas de seguridad para soldar con amplio campo de visión y ajuste seguro
  • Vías laterales Uvex duo-flex con ajuste de longitud de vía lateral de 4 etapas e inclinación de la vía lateral ajustable
  • El revestimiento Infradur es extremadamente resistente a los arañazos en ambos lados, al mismo tiempo que proporciona protección contra las chispas de soldadura
  • Las gafas protectoras minimizan los daños causados por las chispas de soldadura
  • La nueva tecnología de filtro garantiza un reconocimiento de color perfecto
  • Protección de soldadura de nivel 6
Tipo de lente Infradur
Descripción Nivel de protección de soldadura: 6
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166:2001, EN 169:2001
Tinción de lente Gris
Color de marco Negro, verde
Lens Material Policarbonato
Protección UV UV 400