Learn More
Uvex™ Gafas de seguridad para soldadura 9116
Catalog Number 17267241
Click to view available options
Gafas de seguridad para soldadura
Gafas de seguridad para soldadura compactas que ofrecen un ajuste ceñido y una pieza para la nariz con forma anatómica. El revestimiento Infradur ayuda a minimizar los daños causados por las chispas y proporciona un nivel de protección de soldadura 4.
  • Ajuste ceñido, protección lateral y cobertura de la zona superior de los ojos para mayor seguridad
  • El borde de la montura especialmente moldeado proporciona protección desde abajo
  • El revestimiento Infradur proporciona un nivel de protección de soldadura 4
  • Los filtros antideslumbramiento garantizan un perfecto reconocimiento del color
  • La nueva tecnología de filtros proporciona una protección fiable contra rayos UV 400 e IR
  • La inclinación de las patillas se puede ajustar fácilmente para adaptarse a caras de cualquier forma
  • Las piezas para las orejas son suaves y cómodas
Revestimiento Infradur
  • Interior: Resistentes a los arañazos
  • Exterior: Resistentes a los arañazos
  • Ayuda a minimizar los daños causados por las chispas de soldadura
Certificaciones/conformidad EN 166:2001, EN 169:2001
Tipo de lente Infradur
Tipo de filtro Antideslumbramiento
Tinción de lente Gris
Tipo de producto Gafas de seguridad para soldadura
Para utilizar con (aplicación) Soldadura (nivel de protección 4)
Color de marco Negro, verde
Modelo 9116
Desechables No
Lens Material Policarbonato
Protección UV UV 400
Labeling W 166 S CE - 4 W 1 FTK DIN CE