Learn More
Uvex™ Gafas de seguridad para soldadura con filtro plegable 9104
Catalog Number 17247241
Click to view available options
Gafas de seguridad para soldadura
Gafas de seguridad para soldadura compactas que ofrecen un ajuste ceñido y una pieza para la nariz con forma anatómica. Gafas de seguridad compactas con filtro plegable reemplazable con revestimiento Uvex™ Infradur para un nivel de protección de soldadura 4.
  • Gafas de seguridad que garantizan que la protección de soldadura esté siempre disponible, sin necesidad de cambiar de gafas
  • Ajuste ceñido, protección lateral y cobertura de la zona superior de los ojos para mayor seguridad
  • El borde de la montura especialmente moldeado proporciona protección desde abajo
  • El filtro plegable reemplazable proporciona un nivel de protección de soldadura 4
  • La nueva tecnología de filtros combina protección UV e IR
  • Los filtros antideslumbramiento garantizan un perfecto reconocimiento del color
  • La inclinación de las patillas se puede ajustar fácilmente para adaptarse a caras de cualquier forma
  • Las piezas para las orejas son suaves y cómodas
Revestimiento Supravision Excellence (lentes)
  • Interior: Antivaho
  • Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
  • Fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad
Revestimiento Infradur (filtro plegable)
  • Interior: Resistentes a los arañazos
  • Exterior: Resistentes a los arañazos
  • Ayuda a minimizar los daños causados por las chispas de soldadura
Certificaciones/conformidad EN 166:2001, EN 169:2001, EN 170:2002
Tipo de lente Supravision Plus
Tipo de filtro Plegables, antideslumbramiento
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad para soldadura
Para utilizar con (aplicación) Soldadura (nivel de protección 4)
Color de marco Negro, verde
Modelo 9104
Desechables No
Lens Material Policarbonato
Protección UV UV 400
Labeling W 166 S CE (montura), 2-1.2 W 1 FKN CE (lentes), 4 W 1 FTK CE (filtro)