Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Válvula de ángulo recto PRODURAN™
La válvula de ángulo recto como solución perfecta para la dosificación y el control de gases y líquidos.
Marca: DWK Life Sciences 286057104
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
Descripción
Las válvulas de ángulo recto PRODURAN™ disponen de un punzón regulable en altura mediante una rosca fina. Esto permite que la apertura de la válvula se pueda ajustar con mayor precisión. En combinación con las áreas de pared gruesa destinadas a soldaduras, la válvula PRODURAN™ de DWK Life Sciences es adecuada para alto vacío. El sistema de unión compuesto por vidrio DURAN™, metal y plástico hace que los medios que fluyan a través de la válvula solamente entren en contacto con el vidrio DURAN™ y el PTFE, lo que permite trabajar sin el uso de grasa. El diseño de la válvula hace que sea manejable, fácil de sacar y desmontar. El seguro contra el desenroscado evita que el vástago de válvula se pueda extraer completamente a vuelta de rosca. El vástago de válvula ajustable aumenta la vida útil de la válvula.- La válvula de ángulo recto con punzón y rosca fina integrada permite ajustar con mayor precisión la apertura de la válvula
- Los medios conducidos a través de la válvula solamente entran en contacto con el vidrio DURAN™ y el PTFE
- Labores libres de grasa gracias a la superficie pulida de la llave
- El fácil manejo de la composición de la válvula permite un desmontaje sencillo
- El seguro contra el desenroscado evita que el vástago de válvula se pueda extraer completamente a vuelta de rosca.
- Vástago de válvula ajustable para aumentar la vida útil de la válvula
- Artículo de vidrio destinado para procesos adicionales de transformación
Especificaciones
15 mm | |
Borosilicate Glass (3.3), PTFE | |
2.5 mm | |
ideal para dosificar y regular gases y líquidos; Adecuada para alto vacío debido a las áreas destinadas para soldar dotadas de paredes gruesas; apta para unirla de forma permanente a aparatos de vidrio para aplicaciones de vacío, p. ej., para la construcción de líneas de Schlenk (líneas de gas inerte y vacío) |
0 to 10 mm | |
sí | |
10/Pk. |