Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Válvula de ángulo recto GU
La válvula de ángulo recto como alternativa económica.
Marca: DWK Life Sciences 286058503
226.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
Las válvulas GU tienen un dispositivo de seguridad de desatornillado que impide que el pasador de la válvula se desenrosque por completo. El pasador de válvula ajustable aumenta la vida útil del grifo de la válvula. Las válvulas GU son adecuadas para requisitos de menor tasa de fuga, por ejemplo, para el control de flujo de líquidos o gases.
- Válvula en ángulo como alternativa asequible
- Los medios que fluyen a través de la válvula solo entran en contacto con el vidrio DURAN™ y el PTFE.
- Trabajo sin grasa
- El práctico diseño de la válvula permite un fácil desmontaje
- La protección de desatornillado evita que el pasador de la válvula se desenrosque por completo.
- Pasador de válvula ajustable para aumentar la vida útil del grifo de la válvula
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
9 mm | |
Boro 3.3, PTFE | |
1,5 mm | |
Las válvulas GU son adecuadas para requisitos de menor tasa de fugas, por ejemplo, para el control de flujo de líquidos o gases; ideales para la dosificación y el control de gases y líquidos |
Entre 0 y 2,5 mm | |
Sí | |
10/Paq. |