Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptador conector, con macho esmerilado normalizado, ángulo 90°
El adaptador conector permite la conexión de equipos a través de un tubo flexible.
Marca: DWK Life Sciences 243000904
23.17 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg
Descripción
Los conectores son piezas de transición con oliva y tienen una oliva en lugar de la segunda junta esmerilada estándar. Los tubos se pueden conectar a través de esta oliva, lo que permite, por ejemplo, la conexión de una bomba de vacío.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Ángulo de 90°
- Con cono esmerilado estándar
- Conexión fácil y ajustada de las mangueras
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
1 unidad | |
Conexión de las mangueras | |
NS 29/32 |