missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Escuadra de fijación de 90° con rosca interior y exterior

Fabricados con polipropileno.

Marca:  Buerkle™ 8516-0012

Código de producto. 16295212

  • 5.35€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Estructura de polipropileno
  • Esterilizables en autoclave hasta 121 °C
  • Adecuados para su uso con productos alimenticios
  • Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones

Especificaciones

Esterilizable en autoclave
Escuadra de fijación
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Buerkle™ Escuadra de fijación de 90° con rosca interior y exterior >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado