Learn More
9-Vinilcarbazol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7037438
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1484-13-5
C14H11N
193.25
MFCD00004966,MFCD00134336
KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
15143
9-etenilcarbazol
C=CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
1484-13-5
C14H11N
193.25
MFCD00004966,MFCD00134336
KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
15143
9-etenilcarbazol
C=CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
9-Vinylcarbazole is used as a monomer in the production of poly(vinylcarbazole), a conductive polymer, in which conductivity is photon-dependent. It is also used in the photoreceptors of photocopiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9-vinilcarbazol se utiliza como monómero en la producción de poli(vinilcarbazol), un polímero conductivo en el que la conductividad depende de los fotones. También se utiliza en los fotoreceptores de fotocopiadoras.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 9-Vinylcarbazole
Punto de fusión 60°C to 65°C
Punto de ebullición 154°C to 155°C
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 132988
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza ≥98%