Learn More
Alfa Aesar™ 9-Phenylanthracene, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64419.06
Detalles adicionales : CAS : 602-55-1 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451619
  • 99.30€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
602-55-1
254.332
LUBXLGUQZVKOFP-UHFFFAOYSA-N
11766
C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=CC4=CC=CC=C42
C20H14
MFCD00001252
anthracene, 9-phenyl, 9-phenyl-anthracene, 10-phenylanthracene, 9-phenyl-anthracen, 9-phenylanthracene, acmc-1b14f, anthracene, 9-phenyl-8ci 9ci
9-phenylanthracene
Especificación
9-Phenylanthracene
417°C (literature)
153°C to 155°C (literature)
602-55-1
MFCD00001252
1910570
LUBXLGUQZVKOFP-UHFFFAOYSA-N
9-phenylanthracene
11766
Solid
Light Sensitive
White to Brown
5g
C20H14
UN3077
anthracene, 9-phenyl, 9-phenyl-anthracene, 10-phenylanthracene, 9-phenyl-anthracen, 9-phenylanthracene, acmc-1b14f, anthracene, 9-phenyl-8ci 9ci
C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=CC4=CC=CC=C42
254.332
254.33
98%