Learn More
Alfa Aesar™ 9-Isopropilcarbazol, 97 %
Catalog Number p-7030105
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
1484-09-9
C15H15N
209.29
MFCD00046896
LSZJZNNASZFXKN-UHFFFAOYSA-N
9-isopropylcarbazole, 9-isopropyl-9h-carbazole, carbazole, 9-isopropyl, 9h-carbazole, 9-1-methylethyl, n-isopropylcarbazole, 9-isopropyl carbazole, 9-propan-2-yl-9h-carbazole, 9-methylethyl carbazole, maybridge3_000552, acmc-1c0tf
73873
9-propan-2-ilcarbazol
CC(C)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
1484-09-9
C15H15N
209.29
MFCD00046896
LSZJZNNASZFXKN-UHFFFAOYSA-N
9-isopropylcarbazole, 9-isopropyl-9h-carbazole, carbazole, 9-isopropyl, 9h-carbazole, 9-1-methylethyl, n-isopropylcarbazole, 9-isopropyl carbazole, 9-propan-2-yl-9h-carbazole, 9-methylethyl carbazole, maybridge3_000552, acmc-1c0tf
73873
9-propan-2-ilcarbazol
CC(C)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Nombre del producto químico o material 9-Isopropylcarbazole
Punto de fusión 118°C to 122°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.29
Porcentaje de pureza 97%