Learn More
9-Fluorenilmetilcloroformiato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736515
15.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
28920-43-6
C15H11ClO2
258.69
MFCD00001138
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
9-fluorenylmethyl chloroformate, fmoc-cl, fmoc-chloride, fmoc chloride, 9h-fluoren-9-ylmethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-fluorenylmethylchloroformate, 9h-fluoren-9-yl methyl carbonochloridate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl chloride
34367
9H-fluoren-9-ilmetil carbonoclorhidato
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
28920-43-6
C15H11ClO2
258.69
MFCD00001138
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
9-fluorenylmethyl chloroformate, fmoc-cl, fmoc-chloride, fmoc chloride, 9h-fluoren-9-ylmethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-fluorenylmethylchloroformate, 9h-fluoren-9-yl methyl carbonochloridate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl chloride
34367
9H-fluoren-9-ilmetil carbonoclorhidato
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenylmethyl chloroformate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 63.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 4190
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water.,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.69
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino