Learn More
9-Fluorenylmethyl chloroformate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081631
16.42 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "22193" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
28920-43-6
C15H11ClO2
258.701
MFCD00001138
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
9-fluorenylmethyl chloroformate, fmoc-cl, fmoc-chloride, fmoc chloride, 9h-fluoren-9-ylmethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-fluorenylmethylchloroformate, 9h-fluoren-9-yl methyl carbonochloridate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl chloride
34367
carbonocloridato de 9H-fluoren-9-ilmetilo
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
28920-43-6
C15H11ClO2
258.701
MFCD00001138
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
9-fluorenylmethyl chloroformate, fmoc-cl, fmoc-chloride, fmoc chloride, 9h-fluoren-9-ylmethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-fluorenylmethylchloroformate, 9h-fluoren-9-yl methyl carbonochloridate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl chloride
34367
carbonocloridato de 9H-fluoren-9-ilmetilo
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl
Almacenar en un lugar fresco
Base sensitive amino protecting group for solid-phase peptide synthesis9-Fluorenylmethyl chloroformate is used in capillary electrophoresis. It acts as a reagent in the precolumn derivatization of amines for HPLC and fluorescent detection. Further, it is used for derivatizing amino acids for HPLC analysis. In addition to this, it is used to prepare N-Fmoc amino acids for solid-phase peptide synthesis and oligonucleotide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroformato de 9-fluorenilmetil pertenece al grupo de protección de aminoácidos sensibles a las base y se utiliza en la síntesis de péptidos en fase sólida y en la electroforesis capilar. Actúa como reactivo en la derivatización de precolumnas de aminas para HPLC y en la detección por fluorescencia. Además, se utiliza para la derivación de aminoácidos para el análisis HPLC, para preparar aminoácidos de N-Fmoc para la síntesis de péptidos en fase sólida y para la síntesis de oligonucleótidos.
Solubilidad
Soluble en dioxano.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con alcoholes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenylmethyl chloroformate
Punto de fusión 60°C to 64°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 2279177
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in dioxane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.7
Porcentaje de pureza 98%