missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 9-Fluorenone-1-carboxamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H37935.03

Detalles adicionales : CAS : 42135-37-5 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15497837

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

42135-37-5
MFCD00019090
9-Fluorenone-1-carboxylic acid amide

Especificaciones

9-Fluorenone-1-carboxamide
1g
MFCD00019090
223.23
97%
Orange
42135-37-5
9-Fluorenone-1-carboxylic acid amide
Powder
Videos
SDS Documentos