missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 9-Fluorenone-1-carboxamide, 97%

28.70€ - 95.60€

Identificadores de productos químicos

CAS 42135-37-5
Número MDL MFCD00019090
Sinónimo 9-Fluorenone-1-carboxylic acid amide
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15497837 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H37935.03
1g 28.70€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-11-2019
Añadir a la cesta
 
15407847 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H37935.09
10g Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

42135-37-5
MFCD00019090
9-Fluorenone-1-carboxylic acid amide

Especificaciones

1g
Orange
MFCD00019090
223.23
97%
9-Fluorenone-1-carboxamide
42135-37-5
9-Fluorenone-1-carboxylic acid amide
Powder