Learn More
9-Etilcarbazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081611
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
86-28-2
C14H13N
195.27
MFCD00004967
PLAZXGNBGZYJSA-UHFFFAOYSA-N
n-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethyl, carbazole, 9-ethyl, n-ethylcarbazol, n-ethyl carbazole, unii-6ak165l0ro, ccris 6847, 9h-ethylcarbazole, 9-ethyl carbazole
6836
9-ethyl-9H-carbazole
CCN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
86-28-2
C14H13N
195.27
MFCD00004967
PLAZXGNBGZYJSA-UHFFFAOYSA-N
n-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethyl, carbazole, 9-ethyl, n-ethylcarbazol, n-ethyl carbazole, unii-6ak165l0ro, ccris 6847, 9h-ethylcarbazole, 9-ethyl carbazole
6836
9-ethyl-9H-carbazole
CCN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 9-Ethylcarbazole
Punto de fusión 67°C to 71°C
Punto de ebullición 166°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 186°C (367°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 148115
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.27
Porcentaje de pureza 99%