Learn More
9-decen-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-98461
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
13019-22-2
C10H20O
156.27
QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
9-decen-1-ol, decylenic alcohol, 1-decen-10-ol, omega-decenol, 9-decenol, omega-decen-1-ol, .omega.-decen-1-ol, .omega.-decenol, 9-decene-1-ol, 9-decene1-ol
25612
dec-9-en-1-ol
C=CCCCCCCCCO
13019-22-2
C10H20O
156.27
QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
9-decen-1-ol, decylenic alcohol, 1-decen-10-ol, omega-decenol, 9-decenol, omega-decen-1-ol, .omega.-decen-1-ol, .omega.-decenol, 9-decene-1-ol, 9-decene1-ol
25612
dec-9-en-1-ol
C=CCCCCCCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 9-Decen-1-ol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -13.0°C
Color De naranja rojizo a rojo
Densidad 0.8450g/mL
Punto de ebullición 234.0°C to 238.0°C
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (main isomer) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CH(CH2)8OH
Índice de refracción 1.4470 to 1.4490
Cantidad 5 g
Beilstein 01,451
Gravedad específica 0.845
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Viscosidad 11.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-Decen-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2