Learn More
9-Bromo-9-fenilfluoreno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10851671
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
55135-66-5
C19H13Br
321.21
MFCD00075522
HYQXNCDBSALQLB-UHFFFAOYSA-N
9-bromo-9-phenyl-9h-fluorene, 9-brom-9-phenyl-9h-fluoren, zlchem 855, acmc-209ll7, 9-bromo-9-phenyl-fluorene, 9-bromanyl-9-phenyl-fluorene, hyqxncdbsalqlb-uhfffaoysa, 9-bromo-9-phenylfluorene, 9h-fluorene, 9-bromo-9-phenyl
231624
9-bromo-9-fenilfluoreno
C1=CC=C(C=C1)C2(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)Br
55135-66-5
C19H13Br
321.21
MFCD00075522
HYQXNCDBSALQLB-UHFFFAOYSA-N
9-bromo-9-phenyl-9h-fluorene, 9-brom-9-phenyl-9h-fluoren, zlchem 855, acmc-209ll7, 9-bromo-9-phenyl-fluorene, 9-bromanyl-9-phenyl-fluorene, hyqxncdbsalqlb-uhfffaoysa, 9-bromo-9-phenylfluorene, 9h-fluorene, 9-bromo-9-phenyl
231624
9-bromo-9-fenilfluoreno
C1=CC=C(C=C1)C2(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 9-Bromo-9-phenylfluorene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 99°C to 101°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.21
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-Bromo-9-phenylfluorene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.