Learn More
9-Bromo-10-fenilantraceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
It is used as an OLED material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como material OLED.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en tolueno caliente y dimetilformamida.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Se utiliza como material OLED.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en tolueno caliente y dimetilformamida.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 9-Bromo-10-phenylanthracene |
Punto de fusión | 154°C to 158°C |
Color | Amarillo |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 2277064 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in hot toluene,dimethylformamide. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.23 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Polvo |