Learn More
Trifluorometansulfonato de 9-borabiciclo[3.3.1]nonil, solución de 0,5 M en hexanos, AcroS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10843001
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate
CAS 62731-43-5, 110-54-3
% mín. CAS 14.74, 77.89
% máx. CAS 22.11, 85.26
Densidad 0.7330g/mL
Temperatura de inflamación −22°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C9H14BF3O3S
Número MDL MFCD00167981
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.733
Sinónimo 9-bbn triflate solution, 9-borabicyclo 3.3.1 nonyl trifluoromethanesulfonate, 9-borabicyclo 3.3.1 nonan-9-yl trifluoromethanesulfonate, 9-bbntriflate, 9-bbnotf, 9-bbn triflate, pubchem18332, 9-trifluoromethylsulfonyloxy-9-borabicyclo 3.3.1 nonane, 9-bbn triflate solution, 0.5 m in hexanes, 9-bbn inverted exclamation mark currencycf3so3
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI NXHUKDCGEGEZCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(C2CCCC1CCC2)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 9-borabiciclo[3.3.1]nonan-9-il trifluorometansulfonato
Peso molecular (g/mol) 270.08
PubChem CID 5222845
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.08