Learn More
9-Bencil-6-cloro-7-deazapurina, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7034584
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
16019-34-4
C13H10ClN3
243.694
MFCD09953011
KMWWCJXJJNHTQL-UHFFFAOYSA-N
7-benzyl-4-chloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 9-benzyl-6-chloro-7-deazapurine, amth011, 4-chloro-7-benzyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7-benzyl-4-chloro-7h-pyrrolo 2.3-d pyrimidine, 7-benzyl-4-chloropyrrolo 2,3-d pyrimidine
15185356
7-bencil-4-cloropirrolo[2,3-d]pirimidina
C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=C2N=CN=C3Cl
16019-34-4
C13H10ClN3
243.694
MFCD09953011
KMWWCJXJJNHTQL-UHFFFAOYSA-N
7-benzyl-4-chloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 9-benzyl-6-chloro-7-deazapurine, amth011, 4-chloro-7-benzyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7-benzyl-4-chloro-7h-pyrrolo 2.3-d pyrimidine, 7-benzyl-4-chloropyrrolo 2,3-d pyrimidine
15185356
7-bencil-4-cloropirrolo[2,3-d]pirimidina
C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=C2N=CN=C3Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 9-bencil-6-cloro-7-deazapurina se utiliza como intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 9-Benzyl-6-chloro-7-deazapurine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.7
Porcentaje de pureza 95%