Learn More
9-Benzhidriliden-10-antrona, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10220403
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
667-91-4
C27H18O
358.44
MFCD00019172
SPOJSTUMWGMCFP-UHFFFAOYSA-N
69586
10-benzhidrilidenantracen-9-ona
C1=CC=C(C=C1)C(=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C4=CC=CC=C42)C5=CC=CC=C5
667-91-4
C27H18O
358.44
MFCD00019172
SPOJSTUMWGMCFP-UHFFFAOYSA-N
69586
10-benzhidrilidenantracen-9-ona
C1=CC=C(C=C1)C(=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C4=CC=CC=C42)C5=CC=CC=C5
Nombre del producto químico o material 9-Benzhydrylidene-10-anthrone
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 203.0°C to 207.0°C
Color De beis a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 07, 551
Sinónimo 9-benzhydrylidene-10-anthrone, 10-diphenylmethylene anthracen-9 10h-one, 10-diphenylmethylidene anthracen-9-one, anthrafuchson, 10-benzhydrylidene-9-anthrone, 10-diphenylmethylene anthracen-9-one, 9-diphenylmethylene-10 9h-anthracenone, 9 10h-anthracenone,10-diphenylmethylene, 10-diphenylmethylene-9 10h-anthracenone #, 9 10h-anthracenone, 10-diphenylmethylene
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.44
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino