Learn More
9,9'-Spirobifluoreno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
A blue light emitting material in organic light emitting diodes (OLEDs). Also used as a blue-emitting material in electroluminescent devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un material emisor de luz azul en diodos emisores de luz orgánicos (OLED). También se utiliza como material emisor de luz azul en dispositivos electroluminiscentes.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos comunes. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Es un material emisor de luz azul en diodos emisores de luz orgánicos (OLED). También se utiliza como material emisor de luz azul en dispositivos electroluminiscentes.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos comunes. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 9,9'-Spirobifluorene |
Punto de fusión | 195°C to 200°C |
Color | Blanco a amarillo |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 1914463 |
Información de solubilidad | Soluble in common organic solvents. Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.4 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Sólido |