Learn More
Alfa Aesar™ 9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64777.03
Detalles adicionales : CAS : 333432-28-3 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442129
  • 45.31€ / 1 g
Fecha estimada de envío
29-12-2020
333432-28-3
238.093
DMDPAJOXRYGXCB-UHFFFAOYSA-N
22348454
B(C1=CC2=C(C=C1)C3=CC=CC=C3C2(C)C)(O)O
C15H15BO2
MFCD08704227
9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl boronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-ylboronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl-boronic acid, 9,9-dimethylfluoren-2-boronic acid, 9,9-dimethyl-2-fluoreneboronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl-2-boronic acid, 9,9-dimethylfluorene-2-boronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluorene-2-ylboronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-ylboronicacid
ácido (9,9-dimetilfluoren-2-il)borónico
Especificaciones
9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid
333432-28-3
MFCD08704227
9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl boronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-ylboronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl-boronic acid, 9,9-dimethylfluoren-2-boronic acid, 9,9-dimethyl-2-fluoreneboronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl-2-boronic acid, 9,9-dimethylfluorene-2-boronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluorene-2-ylboronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-ylboronicacid
B(C1=CC2=C(C=C1)C3=CC=CC=C3C2(C)C)(O)O
238.093
238.09
98%
1g
C15H15BO2
9563230
DMDPAJOXRYGXCB-UHFFFAOYSA-N
ácido (9,9-dimetilfluoren-2-il)borónico
22348454
Sólido
Videos
SDS Documentos