Learn More
Alfa Aesar™ 9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64777.06
Detalles adicionales : CAS : 333432-28-3 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452129
  • 167.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
333432-28-3
238.093
DMDPAJOXRYGXCB-UHFFFAOYSA-N
22348454
B(C1=CC2=C(C=C1)C3=CC=CC=C3C2(C)C)(O)O
C15H15BO2
MFCD08704227
9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl boronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-ylboronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl-boronic acid, 9,9-dimethylfluoren-2-boronic acid, 9,9-dimethyl-2-fluoreneboronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl-2-boronic acid, 9,9-dimethylfluorene-2-boronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl boronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluorene-2-ylboronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-ylboronicacid
(9,9-dimethylfluoren-2-yl)boronic acid
Especificaciones
9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid
333432-28-3
MFCD08704227
9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl boronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-ylboronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl-boronic acid, 9,9-dimethylfluoren-2-boronic acid, 9,9-dimethyl-2-fluoreneboronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl-2-boronic acid, 9,9-dimethylfluorene-2-boronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl boronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluorene-2-ylboronic acid, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-ylboronicacid
B(C1=CC2=C(C=C1)C3=CC=CC=C3C2(C)C)(O)O
238.093
238.09
98%
5g
C15H15BO2
9563230
DMDPAJOXRYGXCB-UHFFFAOYSA-N
(9,9-dimethylfluoren-2-yl)boronic acid
22348454
Solid