Learn More
Alfa Aesar™ 9,9-Di-n-hexylfluorene-2,7-diboronic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H55817.MD
Detalles adicionales : CAS : 203927-98-4 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492306
  • 15.20€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
203927-98-4
422.179
QFWOJNOZWMHNTK-UHFFFAOYSA-N
4524285
B(C1=CC2=C(C=C1)C3=C(C2(CCCCCC)CCCCCC)C=C(C=C3)B(O)O)(O)O
C25H36B2O4
MFCD03427279
9,9-dihexylfluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diyl diboronic acid, 7-borono-9,9-dihexyl-fluoren-2-yl boronic acid, boronic acid,b,b'-9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, acmc-20alvw, 9,9-dihexyl-fluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diboronic acid, 7-borono-9,9-dihexylfluoren-2-yl boronic acid, 2,7-di dihydroxyboryl-9,9-dihexyl-9h-fluorene
(7-borono-9,9-dihexylfluoren-2-yl)boronic acid
Especificaciones
9,9-Di-n-hexylfluorene-2,7-diboronic acid
203927-98-4
MFCD03427279
QFWOJNOZWMHNTK-UHFFFAOYSA-N
(7-borono-9,9-dihexylfluoren-2-yl)boronic acid
4524285
Solid
250mg
C25H36B2O4
9,9-dihexylfluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diyl diboronic acid, 7-borono-9,9-dihexyl-fluoren-2-yl boronic acid, boronic acid,b,b'-9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, acmc-20alvw, 9,9-dihexyl-fluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diboronic acid, 7-borono-9,9-dihexylfluoren-2-yl boronic acid, 2,7-di dihydroxyboryl-9,9-dihexyl-9h-fluorene
B(C1=CC2=C(C=C1)C3=C(C2(CCCCCC)CCCCCC)C=C(C=C3)B(O)O)(O)O
422.179
422.18
97%
Videos
SDS Documentos