Learn More
9,10-Dimetilantraceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
9,10-Dimethylanthracene is used as an antioxidant-photosensitizer dual-loaded polymeric micelles with controllable production of reactive oxygen species. It is also used as chemical rate constant actinometer in singlet molecular oxygen reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9,10-dimetilantraceno se utiliza como micelas poliméricas de doble carga antioxidantes y fotosensibilizadoras con producción controlable de especies reactivas de oxígeno. También se utiliza como actinómetro para medir la constante de velocidad de reacciones con oxígeno molecular singlete.
Solubilidad
Soluble en tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
El 9,10-dimetilantraceno se utiliza como micelas poliméricas de doble carga antioxidantes y fotosensibilizadoras con producción controlable de especies reactivas de oxígeno. También se utiliza como actinómetro para medir la constante de velocidad de reacciones con oxígeno molecular singlete.
Solubilidad
Soluble en tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 9,10-Dimethylanthracene |
Punto de fusión | 182°C to 184°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 1909028 |
Información de solubilidad | Soluble in toluene. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.29 |
Porcentaje de pureza | 99% |