Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de 8 mm, rosca 8-425, vidrio transparente, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, parte superior cerrada
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos premontados, Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.28800kg
Código de producto. 15502320
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • ND8
  • 8-425
  • Vidrio
  • Transparente
  • 1,5 ml
  • Tapón de rosca
  • Cubierta cerrada
  • Polipropileno
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y cierres al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Especificaciones
Negro
Transparente
Vidrio
100
Tapón de rosca
8-425
Silicona/PTFE
11,6 mm
< 1,9/ml
Polipropileno
32 mm