Learn More
Fisherbrand™ Tapón a presión de 8 mm, para viales para capsular de 8 mm, zona de penetración reducida
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Tapón a presión de PE de 8 mm
- Azul
- Zona de penetración reducida
- Los tapones a presión son fáciles de aplicar y retirar, eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o descapsulado
Especificaciones
Azul | |
Polyethylene | |
Push On Cap |
8 mm | |
100 | |
ND8 |