Learn More
Fisherbrand™ 8mm PP Screw Cap, 8-425
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.49900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11898981
  • 58.45€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 8 mm
  • PP
  • Tapón de rosca
  • Rosca 8-425
100 unidades por paquete
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Polipropileno
Orificio central
8 mm
100
ND8