Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de precisión de silicona curada al platino Masterflex™ I/P™
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas. El tubo para bomba de precisión de silicona curada con platino Masterflex™ I/P™ proporciona un caudal preciso y reproducible. Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
280.00€ - 459.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de bombas |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Clase de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Silicona (curada al platino) |
Longitud global (imperial) | 25 pies |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11815201
|
Masterflex™
96410-26 |
26 |
280.00€
cada uno Disponible descuento por volumen |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10693713
|
Masterflex™
96410-73 |
73 |
383.00€
7.60 metro |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13246990
|
Masterflex™
96410-82 |
82 |
459.00€
25 pies |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas.Los tubos para bomba de precisión de silicona curada con platino Masterflex™ I/P™ proporcionan un caudal preciso y reproducible.Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
- Extrusión personalizada para ajustarse a bombas Masterflex
- Claridad ligeramente mayor que los tubos curados con peróxido
- Superficie lisa; niveles inferiores de unión a proteínas
- Potencial lixiviable inferior •Ideal para uso farmacéutico y biotecnológico
- Conforme a Clase V de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, FDA, REACH, RoHS, ADCF
- Resistente a los hongos; libre de ftalatos y látex
- Compatible con un amplio rango térmico
Especificaciones
Tubos de bombas | |
Esterilizable en autoclave | |
25 pies | |
Bombas Masterflex I/P | |
-40 °C | |
8,8 m de agua | |
CO2: 25 147, O2: 4715, N2: 2284 | |
212 °C |
Clase de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP) | |
Silicona (curada al platino) | |
760 cm | |
Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias | |
Estéril | |
29 pies de agua | |
Translúcido |