missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Rotores basculantes BIOS de 2000 ml

La exclusiva capacidad de 8 bolsas de 2000 ml (16 l) de los rotores basculantes Thermo Scientific™ BIOS de 2000 ml mejora la productividad de sus métodos de bioprocesamiento.

Marca:  Thermo Scientific™ 75004182

Detalles adicionales : Peso : 83.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15540204

  • 34953.00€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

8 x 2000 mL Swinging Bucket Rotor, Oval Buckets with Dura-Coat and 2000 mL Bottles
8 x 2,000mL
3,900rpm
Swinging Bucket Rotor
5,374 x g
Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 Centrifuges
Videos